Learn More
BRAND™ Forceps
PTFE forceps
Marca: BRAND™ 113130
48.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04000kg
Descrizione
Specifica
Rectangular | |
PTFE | |
150 mm | |
1 |