Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 70 mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 11 mm |
| Materiale | PTFE |
| Altezza (sistema metrico) | 110 mm |
| Angolo | 60 ° |
| Autoclavabile | Sì |
| Descrizione | Imbuti in PTFE |
| Da utilizzare con (applicazione) | Aggiunta di liquidi ai recipienti |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 63 mm |