Learn More
Fisherbrand™ Imbuti in PTFE
Codice prodotto. 10620463 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
100 mm
150 mm
30 mm
50 mm
70 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
10 mm
11 mm
14 mm
16 mm
8 mm
Altezza (sistema metrico):
110 mm
170 mm
220 mm
50 mm
85 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Diametro (sistema metrico) gambo Altezza (sistema metrico) unitSize
10620463 150 mm 16 mm 220 mm Pezzo
10232242 30 mm 8 mm 50 mm Pezzo
10189951 70 mm 11 mm 110 mm Pezzo
10140002 100 mm 14 mm 170 mm Pezzo
10314032 50 mm 10 mm 85 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10620463
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con superficie interna ultra liscia antiaderente. Imbuto in PTFE resistente alle sostanze chimiche e inerte.
Chemically inert with super smooth, non-stick internal finish.
  • Heavy wall construction
  • Use up to 280°C
  • Isostatically molded in pure PTFE
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 150 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 16 mm
Materiale PTFE
Altezza (sistema metrico) 220 mm
Angolo 60°
Autoclavabile
Descrizione Imbuti in PTFE
Da utilizzare con (applicazione) Aggiunta di liquidi ai recipienti
Lunghezza (sistema metrico) gambo 84 mm