Learn More
VITLAB™ PTFE Gas Wash Bottle
Codice prodotto. 10070651
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10070651 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10070651 Fornitore VITLAB™ N. del fornitore 159597
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    538.00€
    467.86€ / pezzi 1
    Risparmia 70.14€
    13% Sconto
In stock
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale PTFE
Tipo Gas Washing Bottle
Include Cap With S 40 Buttress Threads and Frit Made of PTFE
Dimensione del poro 50 μm
Diameter (Metric) Outside 61 mm
Da utilizzare con (applicazione) Trace Analysis
Quantità 1 Each