Learn More
BRAND™ Low Form PTFE Beakers
Codice prodotto. 10372711 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10372711 100 mL Pezzo
10588851 50 mL Pezzo
10598851 250 mL Pezzo
10241031 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10372711 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 90338
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With resistance to virtually all chemicals and a wide working temperature range, these beakers are excellent for general laboratory use.
  • Working temperature range of −200° to +260°C
  • Surface is adhesion resistant
  • Without graduation
  • With reinforced rim and spout
  • Sold individually
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Opaque White
Diametro (sistema metrico) esterno 54 mm
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale PTFE
Altezza (sistema metrico) 65 mm
Height (Metric) Outer 68 mm
Quantità 1 Ea.
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Graduated No
Stile Low Form