Learn More
Horst™ Nastro riscaldante a elevata resistenza in PTFE modello HBSI
Codice prodotto. 10769442
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
0.8 m
1 m
1.5 m
1.7 m
2 m
3 m
4 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10769442 1.5 m Pezzo
10456371 0.8 m Pezzo
10200592 1.7 m Pezzo
10436941 2 m Pezzo
10097161 3 m Pezzo
10620383 4 m Pezzo
10749812 1 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10769442 Fornitore Horst™ N. del fornitore 20603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.62€
    152.51€ / pezzi 1
    Risparmia 118.11€
    43% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Dimensioni (L x P) 1.5 Lm
Dimensioni (L x P x A) 1.5 Lm
Lunghezza (sistema metrico) 1.5 m
Requisiti elettrici ∼230V Voltage
Modello HBSI
Product Type Hard-wearing Heating Tape