Description
Una guida efficiente per agitatori ad asta in vetro e metallo su un ampio intervallo di temperature senza distacchi di particelle dalla tenuta e mantenendo inalterato il vuoto. La tenuta è realizzata in composto PTFE-PEEK di formulazione speciale, caricata a pressione in modo permanente.
- Resistenza chimica elevata
- Senza colpi e vibrazioni ridotte
- Capacità di funzionamento a vuoto (∼5mm Hg) e pressione (da 3 a 5psi)
- Nessun distacco
- Anello di giunzione a rilascio automatico
- Velocità massime consigliate: 500giri/min a funzionamento continuo, 800giri/min a funzionamento intermittente
Nota: Il PEEK ha un'elevata resistenza chimica, suscettibile solo agli acidi minerali forti.
Specifications
Specifications
| Diametro (sistema metrico) | 42 mm |
| Diametro (sistema metrico) albero | 6 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agitatori ad asta in vetro e metallo |
| Da utilizzare con (applicazione) | Allineamento dell'asta durante la miscelazione |
| Altezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Giunto rastremato standard | Cone size: 24/29 |
| Tipo | Guida asta in PTFE ad alte prestazioni |
| Peso (sistema metrico) | 80.8 g |
| Materiale | PTFE |