Learn More
Fisherbrand™ Guida asta in PTFE ad alte prestazioni
Codice prodotto. 11893302 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) albero:
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Giunto rastremato standard:
Cone size: 19/26
Cone size: 24/29
Cone size: 45/40
Cone size: 45/50
Cono 19/26B
Cono 24/29B
Cono 29/32B
Cono 34/35B
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) albero Giunto rastremato standard Dimensione della confezione
11893302 10 mm Cono 29/32B Pezzo
11863302 8 mm Cono 19/26B Pezzo
11873302 8 mm Cono 24/29B Pezzo
11883302 10 mm Cono 24/29B Pezzo
10009332 16 mm Cone size: 45/40 Pezzo
11843302 6 mm Cone size: 19/26 Pezzo
11567323 12 mm Cono 29/32B Pezzo
11577323 16 mm Cono 34/35B Pezzo
11853302 6 mm Cone size: 24/29 Pezzo
11803312 10 mm Cone size: 45/50 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11893302
Spedizione stimata: 13-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Da utilizzare con aste per agitatori in vetro e metallo. La guida per agitatore ad alte prestazioni presenta un cono di lunghezza 'B' per l'Europa e include una guarnizione in PTFE/PEEK.
Provides an effective guide for glass and metal shaft stirrers over a range of temperatures without shedding particles from the seal, while maintaining a vacuum. The seal is manufactured from a specially formulated PTFE-PEEK composite and is permanently pressure loaded.
  • High-level of chemical resistance
  • Anti-whip and reduced vibration
  • Vacuum (∼5mm Hg) and pressure (3 to 5psi) performance
  • No shedding
  • Self-releasing joint ring
  • Maximum recommended speeds: continuous 500rpm, intermittent 800rpm
Note: PEEK has a very high level of chemical resistance with some susceptibility only to strong mineral acids.
Specifica
Diametro (sistema metrico) 50 mm
Diametro (sistema metrico) albero 10 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatori ad asta in vetro e metallo
Da utilizzare con (applicazione) Allineamento dell'asta durante la miscelazione
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Quantità 1 ciascuno
Giunto rastremato standard Cono 29/32B
Tipo Guida asta in PTFE ad alte prestazioni