Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubi flessibili in PTFE
Codice prodotto. 15163216
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
2.05 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
10m
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
15163216 2.05 mm 10m
11724619 8 mm 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15163216 Fornitore Saint Gobain Life Sciences N. del fornitore 07053402LND
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fully fluorinated fluoropolymer tubing. PTFE Hose is opaque white to transparent, and has a high degree of rigidity.
  • Fully fluorinated
  • Rigid
  • High working temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.01 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Materiale PTFE
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.08 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 2.05 mm
Overall Length (English) 16.4 ft.
Overall Length (Metric) 5 m
Spessore (sistema imperiale) 0.04 in.
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Da utilizzare con (applicazione) Farmacia, industria chimica, industria automobilistica e pompaggio di liquidi ultrapuri ad alte temperature
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 ciascuno
Colore Trasparente
Flexibility Semirigid
Max. Operating Temperature (Metric) da –240 a 260 °C
Product Type Hose