Learn More
Horst™ PTFE HST 42 Model Humidity-Proof Heating Cables
Codice prodotto. 10670383
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1.5 m
9 m
13 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10670383 1.5 m Pezzo
10497881 9 m Pezzo
10649042 13 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10670383 Fornitore Horst™ N. del fornitore 23204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.04€
    69.00€ / pezzi 1
    Risparmia 41.04€
    37% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Dimensioni (L x P) 1.5 Lm
Dimensioni (L x P x A) 1.5 Lm
Lunghezza (sistema metrico) 1.5 m
Requisiti elettrici 42V Voltage
Modello HST 42
Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico) 1.5m
Product Type Humidity-proof Heating Cable