Learn More
Horst™ PTFE HST Model Humidity-Proof Heating Cables
Codice prodotto. 11943945
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico):
1.1m
5.5m
6m
8m
9m
12m
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico) Dimensione della confezione
11943945 12m Pezzo
10619812 1.1m Pezzo
10007171 5.5m Pezzo
10532892 6m Pezzo
10679422 8m Pezzo
11933945 9m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11943945 Fornitore Horst™ N. del fornitore 20805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    285.15€
    176.64€ / pezzi 1
    Risparmia 108.51€
    38% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Dimensioni (L x P) 12 Lm
Dimensioni (L x P x A) 12 Lm
Requisiti elettrici ∼230V Voltage
Modello HST
Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico) 12m
Product Type Humidity-proof Heating Cable