Learn More
Fisherbrand™ Contenitori in PTFE
Codice prodotto. 10140342 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 ml
360 mL
480 mL
1000 mL
2200 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10140342 60 mL Pezzo
10313502 15 mL Pezzo
10323502 30 mL Pezzo
10291952 120 mL Pezzo
10199901 240 ml Pezzo
10724143 360 mL Pezzo
10393882 480 mL Pezzo
10363602 1000 mL Pezzo
10660473 2200 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10140342
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stampato isostaticamente in PTFE puro. I contenitori in PTFE Fisherbrand™ sono caratterizzati da pareti spesse.
Isostatically molded from pure PTFE. Fisherbrand™ PTFE Containers contain thick wall construction.
  • Finitura interna liscia
  • Contiene tappo a vite
  • Sovrapponibile
  • Autoclavabile
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Colore White
Diametro collo esterno (sistema metrico) 51mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 47mm
Da utilizzare con (applicazione) Storage and Transport of Hazardous Chemicals
Include Chiusura
Altezza (sistema metrico) con chiusura 49mm
Materiale PTFE
Temperatura max (sistema metrico) 280 °C
Temperature Range (Metric) Da -200 °C a +280 °C
Spessore (sistema metrico) 9 mm
Trasparenza No
Peso (sistema metrico) 100 g
Graduazioni No
Closure Included Sì
Graduated No
Altezza (sistema metrico) 47 mm
Dimensione chiusura 60 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Product Type Storage Container