Specifica
| Tolleranza (sistema metrico) | 0.15mm to 0.25mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | White |
| Diameter (Metric) Outside | Bore: 15mm |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Product Type | Tissue Grinder Vessel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Homogenisation |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Plungers |
| Size | Height: 150mm |