Learn More
Fisherbrand™ PTFE Membrane Filter Set
Codice prodotto. 15880043 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.20 μm
0.45 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro unitSize
15880043 0.20 μm pezzi 5
15890043 0.45 μm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15880043
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with the Accumax Pipette Controller.
  • Available in two different sizes, 0.20μm and 0.45μm
  • For use with the Accumax Pipette Controller
  • Provided in sets of 5
Specifica
Materiale PTFE
Dimensione del poro 0.20 μm
Tipo Membrane Filter Set
Da utilizzare con (apparecchiatura) Accumax Pipette Controller
Quantità 5/Pk.