Learn More
Fisherbrand™ Microancoretta magnetica di agitazione in PTFE
Codice prodotto. 11818892 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Diametro (sistema metrico):
1.5 mm
1.5 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) unitSize
11818892 8 mm 3 mm pezzi 10
11898882 8 mm 1.5 mm pezzi 10
10652401 10 mm 3 mm Pezzo
11868882 3 mm 3 mm pezzi 10
11808892 13 mm 3 mm pezzi 10
11878882 5 mm 2 mm pezzi 10
11828892 15 mm 1.5 mm pezzi 10
12656316 20 mm 3 mm pezzi 10
16245851 30 mm 3 mm pezzi 10
11888882 6 mm 3 mm pezzi 10
11858882 2 mm 2 mm pezzi 10
11888952 7 mm 2 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 11818892
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per contenitori di dimensioni molto piccole. Microancoretta di agitazione magnetica Fisherbrand™ in PTFE autoclavabile.
Designed for the smallest containers. Fisherbrand™ PTFE Micro Magnetic Stir Bar are autoclavable.
  • Supplied in reusable snap cap vials.
  • For stirring in test tubes, small size beakers, or other containers.
  • Autoclavable.
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 8 mm
Quantità Confezione da 10
Forma Cilindrico
Tipo Stir Bar, Micro