Learn More
Fisherbrand™ Microancoretta magnetica di agitazione in PTFE
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Diametro (sistema metrico) | 3 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Quantità | 5/conf. |
| Forma | Cilindrico |
| Tipo | Stir Bar, Micro |