Learn More
Fisherbrand™ Assortimento di ancorette magnetiche ottagonali con fermo
Offre una maggiore area superficiale e una turbolenza supplementare rispetto alle barre cilindriche lisce. Gli assortimenti di ancorette di agitazione magnetiche ottagonali Fisherbrand™ con fermi sono dotati di un perno ad anello integrato su ciascuna barra per ridurre l'attrito e le vibrazioni.
Marca: Fisherbrand™
64.43 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Magneti in Alnico incapsulati in un rivestimento a basso attrito di grado FDA
- Il fermo entra comodamente in una mano
- Elimina i rischi di schizzi durante il travaso
Order Info
Dimensioni LxP
Specifica
Perni ad anello integrati, sistema di ritenuta Spinbar | |
12.7 x 3.175, 12.7 x 7.92, 38.1 x 7.92, 50.8 x 7.92 mm | |
1/ciascuno | |
ISO 9001:2008 |
PTFE | |
Micro ancoretta magnetica | |
PTFE (politetrafluoroetilene) | |
Ottagonale |