Learn More
Bel-Art™ Kit ancorette magnetiche in PTFE SP Scienceware™
Per agitazione di piccoli volumi. La micro ancoretta magnetica in PTFE Bel Art™ è disponibile in diversi colori e formati.
Marca: Bel-Art™ F37160-0000
27.94 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21637" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04770kg
Descrizione
- Utile per test ambientali e applicazioni di biologia in cui sia necessario preparare e valutare piccoli volumi di campione
- Magnete in Alnico incapsulato in un rivestimento a basso attrito in Teflon™ PTFE omologato di grado FDA, USP di classe VI; durevole e inerte
- Prodotto in uno stabilimento con registrazione ISO 9001:2008 e ratificato da certificazione SGS
- Autoclavabile
Order Info
DimensionsLxW
Specifica
25.4 x 8 mm, 38.1 x 8 mm, 50.8 x 8 mm (due ciascuno) | |
1/ciascuno | |
Flaconcini, micro provette per analisi, provette per centrifuga | |
ISO 9001:2015 |
Bianco | |
Magnete AlNiCo, PTFE (politetrafluoroetilene) | |
Sì | |
Ottagonale |