Learn More
Fisherbrand™ Microancoretta magnetica di agitazione in PTFE
Per contenitori di dimensioni molto piccole. Microancoretta di agitazione magnetica Fisherbrand™ in PTFE autoclavabile.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00900kg
Codice prodotto. 11878882
  • 15.00€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Designed for the smallest containers. Fisherbrand™ PTFE Micro Magnetic Stir Bar are autoclavable.
  • Supplied in reusable snap cap vials.
  • For stirring in test tubes, small size beakers, or other containers.
  • Autoclavable.
Specifica
Specifica
2 mm
Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE
Bianco
Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE
5 mm
PTFE
Micro ancorette di agitazione in PTFE
Confezione da 10
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Cilindrico