Learn More
Adtech Polymer Engineering™ Microprovette in PTFE
Codice prodotto. 11949445
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.3 mm
0.56 mm
0.81 mm
1.06 mm
1.32 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.76 mm
1.07 mm
1.63 mm
1.68 mm
1.93 mm
Dimensione della confezione:
30m
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
11949445 1.06 mm 1.68 mm Pezzo
11919445 0.3 mm 0.76 mm 30m
11929445 0.56 mm 1.07 mm 30m
11939445 0.81 mm 1.63 mm 30m
11959445 1.32 mm 1.93 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11949445 Fornitore Adtech Polymer Engineering™ N. del fornitore BIOBLOCK/06
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Providing flexibility and resilience for general laboratory work. Adtech Polymer Engineering™ PTFE Microtubing is excellent for high-temperature work and transfer of corrosive chemicals.
  • Maximum temperature of 260°C (melting point at 330°C)
  • Non-stick characteristics
  • Low friction surface
  • Very high resistance to chemicals and solvents
  • Very high electrical resilience, good for insulation
  • Physiologically neutral
  • Non-polluting and oderless
  • Sterilizable and autoclavable
Specifica
Certificazione/Conformità FDA
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 1.06 mm
Materiale PTFE
Diametro (sistema metrico) esterno 1.68 mm
Overall Length (Metric) 30 m
Da utilizzare con (applicazione) Lavorazioni a caldo, trasferimento di sostanze chimiche corrosive
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Pack
Colore Semitrasparente
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) da –240 a 260 °C