Learn More
O-ring in PTFE per giunto sferico SciLabware
Codice prodotto. 12505007
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione foro:
5mm
9 mm
15 mm
20 mm
25 mm
40 mm
Unit Size:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensione foro unitSize
12505007 15 mm Pezzo
12156230 20 mm Pezzo
12099022 25 mm Pezzo
12009032 40 mm Pezzo
12136230 5mm Pezzo
10676475 9 mm Pezzo
12146230 15 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 12505007 Supplier SVL Supplier No. RO29
Only null left
Add to basket
Add to basket
Giunto sferico senza grasso. L'O-ring in PTFE per giunto sferico Rotulex™ è altamente resistente alla corrosione chimica. Utilizzabile a temperature fino a 200 °C. L'O-ring rivestito in PTFE si adatta perfettamente a un giunto sferico femmina che può essere fissato grazie a una clip in metallo a molla.
  • Offers a 'grease-free' spherical joint
  • PTFE pathway is highly resistant to chemical corrosion
  • Can be used at temperatures up to 200°C
  • PTFE covered O-ring fits into a female cup joint
  • Joint can be retained together with spring loaded metal clip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dimensione foro 15 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) RM:RF29 Glass Joint
Quantità 1 Each
Diametro (sistema metrico) parte esterna 18 mm (Shank), 29 mm (Spherical)
Materiale PTFE