Learn More
VITLAB™ PTFE Octagonal Magnetic Stirring Bar
51.20€ - 94.10€
Specifica
Materiale PTFE
Quantità 3/Pk.
Forma Octagon
Da utilizzare con (applicazione) For preparation, separation and concentration
Include Rings and permanent magnet AlNiCo V core
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
16583602
Vedere i documenti Dettagli della promozione
VITLAB™
307697
13 mm
51.20€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16513612
Vedere i documenti Dettagli della promozione
VITLAB™
307997
25 mm
63.65€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16533612
Vedere i documenti Dettagli della promozione
VITLAB™
308197
38 mm
72.25€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16503622
Vedere i documenti Dettagli della promozione
VITLAB™
309097
38 mm
94.10€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
PTFE
Octagon
Rings and permanent magnet AlNiCo V core
3/Pk.
For preparation, separation and concentration