Learn More
Bohlender™ Guarnizione a una estremità in PTFE
Codice prodotto. 10368801
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Inside Dimensione della confezione
10368801 8 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10368801 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore H97506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.55€
    25.71€ / pezzi 10
    Risparmia 6.84€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 28-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this washer as a gasket for BOLA Screw Caps with Aperture (Cat. No. H 983-../ H 984-./ H 995-…) Bohlender™ BOLA™ PTFE One-Sided Gaskets are also suitable for Duran Group GL caps (formerly Schott AG).
  • Silicone ring with PTFE washer
  • After assembly, the product is only exposed to PTFE
  • Universal chemical resistance
  • Temperature range: -60 to +230°C
  • Packing unit: Ten pieces, differing ordering quantities are rounded up to factor 10
Specifica
Diameter (Metric) Inside 8 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per tappi a vite BOLA; adatti anche per tappi GL
Lunghezza (sistema metrico) 4.5 mm
Quantità Confezione da 100
Diametro (sistema metrico) parte esterna 16 mm
Materiale PTFE
Tipo Guarnizioni a un lato