Learn More
Fisherbrand™ PTFE Plain Stirrer Shaft for Blades
Codice prodotto. 10138181 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Diametro (sistema metrico) albero:
6 mm
8 mm
8 mm
9.5 mm
10 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) albero Dimensione della confezione
10138181 400 mm 8 mm Pezzo
10148181 500 mm 8 mm Pezzo
10239321 550 mm 9.5 mm Pezzo
10168131 300 mm 6 mm Pezzo
10720723 400 mm 6 mm Pezzo
10056031 500 mm 6 mm Pezzo
10341352 300 mm 8 mm Pezzo
10761293 650 mm 9.5 mm Pezzo
10065961 650 mm (EX) 9.5 mm Pezzo
10085971 750 mm (EX) 9.5 mm Pezzo
13154299 1000 mm (EX) 10 mm Pezzo
13164299 1000 mm (EX) 12 mm Pezzo
10595872 650 mm (EX) 10 mm Pezzo
10187941 750 mm (EX) 12 mm Pezzo
13174299 650 mm (EX) 12 mm Pezzo
10759952 750 mm (EX) 10 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 10138181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.05€
    26.49€ / pezzi 1
    Risparmia 2.56€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 30-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use with PTFE blades. The PTFE Plain Stirrer Shaft for Blades include a steel rod core.
PTFE shafts have a fully PTFE-encapsulated steel reinforced drive shaft.
  • Chemically resistant, inert, and leak-free
  • Easy to clean
  • No cross contamination
  • Shatterproof
  • Non-scratch
  • Use in temperatures up to approximately 280°C
  • Exposed shaft models (EX) are produced with a stainless steel core with an exposed end for more rigid clamping to the chuck drive
Specifica
Diametro (sistema metrico) albero 8 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Lame per agitatore in PTFE
Da utilizzare con (applicazione) Miscelazione
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Quantità 1 ciascuno
Temperatura (sistema metrico) °°
Tipo Asta per agitatore semplice in PTFE per lame PTFE