Learn More
Fisherbrand™ PTFE Plain Stirrer Shaft for Blades
Codice prodotto. 10148181 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Diametro (sistema metrico) albero:
6 mm
8 mm
8 mm
9.5 mm
10 mm
12 mm
Packungsgröße:
Pezzo
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) albero Packungsgröße
10148181 500 mm 8 mm Pezzo
10239321 550 mm 9.5 mm Pezzo
10168131 300 mm 6 mm Pezzo
10720723 400 mm 6 mm Pezzo
10138181 400 mm 8 mm Pezzo
10056031 500 mm 6 mm Pezzo
10341352 300 mm 8 mm Pezzo
10761293 650 mm 9.5 mm Pezzo
10065961 650 mm (EX) 9.5 mm Pezzo
10085971 750 mm (EX) 9.5 mm Pezzo
13154299 1000 mm (EX) 10 mm Pezzo
13164299 1000 mm (EX) 12 mm Pezzo
10595872 650 mm (EX) 10 mm Pezzo
10187941 750 mm (EX) 12 mm Pezzo
13174299 650 mm (EX) 12 mm Pezzo
10759952 750 mm (EX) 10 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Catalog No. 10148181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.45€
    26.99€ / pezzi 1
    Risparmia 3.46€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Use with PTFE blades. The PTFE Plain Stirrer Shaft for Blades include a steel rod core.
Gli agitatori ad asta in PTFE sono caratterizzati da un albero di trasmissione rinforzato in acciaio interamente rivestito in PTFE.
  • Resistenti chimicamente, inerti e a prova di perdita
  • Pulizia semplice
  • Nessuna contaminazione crociata
  • Infrangibili
  • Antigraffio
  • Per temperature fino a circa 280°C
  • I modelli ad asta esposta (EX) sono realizzati con nucleo in acciaio inox con estremità esposta, per un fissaggio più saldo al mandrino
Spezifikation
Diametro (sistema metrico) albero 8 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Lame per agitatore in PTFE
Da utilizzare con (applicazione) Miscelazione
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Quantità 1 ciascuno
Temperatura (sistema metrico) °°
Tipo Asta per agitatore semplice in PTFE per lame in PTFE
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.