Learn More
Cowie Technology™ PTFE Plain Stirring Magnets
Codice prodotto. 16205791 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
16205791 30 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16205791
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Gives turbulence at low speeds.
  • Gives turbulence at low speeds
Specifica
Colore White
Descrizione Pure PTFE Magnet stir bar
Dimensioni (L x P x A) 30mm x 7mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stirrers, hotplate stirrers
Larghezza (sistema metrico) 7mm
Diametro (sistema metrico) 7 mm
Lunghezza (sistema metrico) 30 mm
Quantità 1/Pk.
Forma Cylinder