Learn More
Fisherbrand™ PTFE Platinum Resistance Probe with 1M Cable
Codice prodotto. 11752464 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11752464 500 mm Pezzo
11762464 700 mm Pezzo
11722464 200 mm Pezzo
11712464 100 mm Pezzo
11742464 400 mm Pezzo
11732464 300 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11752464
Spedizione stimata: 02-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Inert to virtually all chemical reagents. Fisherbrand™ PTFE Thermocouple Type K Probe combine the outstanding properties of PTFE with the accuracy and reliability of platinum resistance and thermocouple thermometry.
  • Non-contaminating
  • Impervious to chemical diffusion at high pressure
  • Wide operating temperature range, -180 to +300°C
  • Outstanding electrical insulation properties
  • Individually tested
Specifica
Tipo Probe, PTFE Platinum Resistance
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Materiale PTFE with Stainless Steel Core
Tipi di sensore PRT100 Class A. TCR = 3850 ppm/degree celsius
Da utilizzare con (applicazione) Measuring temperature
Da utilizzare con (apparecchiatura) PTFE Probe Holders and Compression Fittings
Tempo di risposta 50%, 6 to 14 sec.
Temperature Range (Metric) -180°C to +280°C
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Larghezza (sistema metrico) 9 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 140 g