Learn More
Fisherbrand™ Platinum Resistance Probes
Codice prodotto. 11732704 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
PTFE Probe Holders and Compression Fittings
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11732704 PTFE Probe Holders and Compression Fittings Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11732704
Spedizione stimata: 29-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Impervious to chemical diffusion at high pressure. Fisherbrand Platinum Resistance Probes are fully encapsulated in pure PTFE plastic.
  • Non-contaminating
  • With push-on ferrule
  • Individually tested
  • Outstanding electrical insulation properties
  • Stainless steel core gives rigidity with flexibility
  • Wide operating temperature of -70° to +300°C
Order Info
LengthMetric
Specifica
Tipo Probe, PTFE Platinum Resistance
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Materiale PTFE with Stainless Steel Core
Tipi di sensore PRT100 Class A. TCR = 3850 ppm/degree celsius
Da utilizzare con (applicazione) Measuring temperature
Da utilizzare con (apparecchiatura) PTFE Probe Holders and Compression Fittings
Tempo di risposta 50%, 6 to 14 sec.
Temperature Range (Metric) -180°C to +280°C
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Larghezza (sistema metrico) 7 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 110 g