Learn More
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperature Probe, 7mm Diameter
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifications
Specifications
| Descrizione | Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperature Probe |
| Materiale | PTFE with PRT100 Sensor |
| Quantità | 1 |
| Tipi di sensore | PRT100 Class A. TCR = 3850 ppmC |
| Tempo di risposta | 50%, 6 to 14 sec. |
| Temperature Range (Metric) | -180°C to +280°C |
| Dimensioni (L x P) | 300 x 7 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1 m (Cable) |
| Larghezza (sistema metrico) | 7 mm |