Learn More
BRAND™ Straight-Bore PTFE Stopcocks
Codice prodotto. 10569341 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Adatto al tubo ID:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Adatto al tubo ID Dimensione della confezione
10569341 4 mm Pezzo
10300102 8 mm Pezzo
10304901 7 mm Pezzo
10203541 6 mm Pezzo
10152011 5 mm Pezzo
10360142 9 mm Pezzo
10374991 3 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10569341 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 88615
Spedizione stimata: 23-11-2026
PTFE construction with polypropylene valve lever. Provides outstanding chemical resistance. Includes integrated hose nozzles.
  • PTFE construction
  • Polypropylene valve
  • With integrated one-way hose nozzle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Foro spina 2 mm
Materiale PTFE
Adatto al tubo ID 4 mm
Include Integrated hose nozzle
Plug Material Polypropylene