Learn More
BRAND™ PTFE/ Polypropylene T-bore Stopcock
Codice prodotto. 10788621 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Adatto al tubo ID:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Adatto al tubo ID Dimensione della confezione
10788621 6 mm Pezzo
10421253 4 mm Pezzo
10079930 7 mm Pezzo
10186411 9 mm Pezzo
10692432 3 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10788621 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 88665
Spedizione stimata: 04-12-2026
PTFE construction with polypropylene valve lever. Provides outstanding chemical resistance. Includes integrated hose nozzles.
  • PTFE construction
  • Polypropylene valve
  • With integrated hose nozzle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Foro spina 3 mm
Materiale PTFE
Adatto al tubo ID 6 mm
Include Integrated hose nozzle
Plug Material Polypropylene