Learn More
Bohlender™ PTFE Propeller Stirrer Shafts
Codice prodotto. 10791411
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
50 x 18 x 3 mm
75 x 18 x 3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
10791411 75 x 18 x 3 mm Pezzo
15351209 50 x 18 x 3 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10791411 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore C 37818
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.37€
    251.71€ / pezzi 1
    Risparmia 224.66€
    47% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Excellent for bottom-up suction with good axial flow with low shear force.
  • Providing temperature resistance from −200° to +250°C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conformity
  • PTFE-jacketed stainless steel shaft
  • Propeller completely made of PTFE with three 45° angled blades
  • Chucking diameter of 8 mm
  • Available in different sizes
Specifica
Descrizione 45° angled blades
Diametro (sistema metrico) albero 10 mm
Da utilizzare con (applicazione) Stirring, mixing from bottom-up
Lunghezza (sistema metrico) 450 mm
Temperatura (sistema metrico) -200°C to +250°C
Tipo Propeller Stirrer Shaft
Dimensioni (L x P x A) 75 x 18 x 3 mm
Materiale PTFE, Stainless Steel