Learn More
Bohlender™ PTFE Protective Sheets
Codice prodotto. 10289110
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
300 mm
600 mm
Spessore:
0.12 mm
0.25 mm
0.50 mm
1.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Spessore Dimensione della confezione
10289110 300 mm 0.50 mm Pezzo
10741411 300 mm 1.00 mm Pezzo
10054800 600 mm 0.12 mm Pezzo
10083401 600 mm 0.25 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10289110 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore S180308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.10€
    36.37€ / pezzi 1
    Risparmia 7.73€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 21-10-2026
Ideal for use as a table pad or for lining drawers in the laboratory.
  • Providing temperature resistance from −200° to +250°C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conformity
  • Delivered in rolls with a length of 1000 mm
  • White in color
  • Also suitable for using as a slideway or for insulation
  • Available in a range of thicknesses and widths
Specifica
Product Type Protective Sheet
Materiale PTFE
Lunghezza (sistema metrico) 1000 mm
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Table padding, lining drawers, insulation
Spessore 0.50 mm
Temperatura (sistema metrico) max +250°C