Learn More
PTFE rod, 25.4mm (1.0in) dia
Codice prodotto. 15472207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 cm
Imballaggio:
Tube
Dimensione della confezione:
30cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15472207 30 cm Tube 30cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15472207 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045214.BV
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 9002-84-0 | (C2F4)n | NaN g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico PTFE rod
CAS 9002-84-0
Imballaggio Tube
Formula molecolare (C2F4)n
Numero MDL MFCD00084455
Quantità 30 cm
SMILES FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Molecular Weight (g/mol) NaN