Learn More
Fisherbrand™ PTFE Round Bottom Flask
Codice prodotto. 16296041 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Giunto a bussola:
19/38
24/40
29/42
Diametro (sistema metrico) esterno:
32 mm
42 mm
52 mm
64 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Giunto a bussola Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
16296041 10 mL 19/38 32 mm Pezzo
16206051 25 mL 24/40 42 mm Pezzo
16216051 50 mL 24/40 52 mm Pezzo
16226051 50 mL 29/42 52 mm Pezzo
16236051 100 mL 29/42 64 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16296041
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Fisherbrand™ PTFE Round Bottom Flasks have a smooth internal finish, are inert and usable to 280°C. Tapers match standard ground glass joints and are without sealing rings.
  • Total Chemical Resistance
  • High Purity
  • Temperature Range -200°C to +280°C
  • Non contaminating
  • Easy to clean
Specifica
Descrizione Fisherbrand™ PTFE Round Bottom Flask, 10 mL
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard Taper Ground Glass Joints
Giunto a bussola 19/38
Temperature Range (Metric) -200°C to +280°C
Diametro (sistema metrico) esterno 32 mm