Learn More
Cole-Parmer™ PTFE Screen Gaskets
Codice prodotto. 16629295
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte esterna:
1.27 cm
2.54 cm
3.81 cm
5.08 cm
Dimensioni maglia:
4
10
20
40
100
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte esterna Dimensioni maglia unitSize
16629295 1.27 cm 100 Pezzo
16679275 2.54 cm 10 Pezzo
16659285 2.54 cm 4 Pezzo
16689275 3.81 cm 10 Pezzo
16639295 3.81 cm 100 Pezzo
16699275 5.08 cm 10 Pezzo
16639285 5.08 cm 20 Pezzo
16679285 5.08 cm 40 Pezzo
16649295 5.08 cm 100 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 16629295 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 3053880
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Protect your pump, valves and other components in fluid line
  • Pre-filter before critical membrane filters
  • Generate turbulence for enhanced mass or heat transfer
  • Purify in chromatography applications
Specifica
Dimensioni maglia 100
Diametro (sistema metrico) parte esterna 1.27 cm
Materiale PTFE
Tipo Gasket