Descrizione
PTFE shaft stirrers have a unique, fully molded construction featuring a rotor molded to a fully PTFE-encapsulated steel reinforced drive shaft.
- Resistenti agli agenti chimici, inerti ed esenti da perdite
- Semplicità di pulizia
- No cross contamination
- Infrangibile
- Non-scratch
- °
- Exposed shaft models (EX) are produced with a stainless steel core with an exposed end for more rigid clamping to the chuck drive
Specifica
Specifica
| Diametro ventola (sistema metrico) | 50 mm |
| Diametro (sistema metrico) albero | 8 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Guida agitatore universale |
| Da utilizzare con (applicazione) | Miscelazione |
| Lunghezza (sistema metrico) | 500 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Temperatura (sistema metrico) | °° |
| Tipo | Elica a vite per agitatore con asta in PTFE |
| Peso (sistema metrico) | 130 g |
| Materiale | PTFE |