Learn More
Fisherbrand™ Asta per agitatore a vite in PTFE
Codice prodotto. 10779372 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) albero:
6 mm
8 mm
8 mm
9.5 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Lunghezza (sistema metrico):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
400 mm
500 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Diametro ventola (sistema metrico):
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) albero Lunghezza (sistema metrico) Diametro ventola (sistema metrico) unitSize
10779372 8 mm 300 mm 40 mm Pezzo
10609352 9.5 mm 650 mm 60 mm Pezzo
10689152 8 mm 400 mm 40 mm Pezzo
10719762 8 mm 500 mm 50 mm Pezzo
10688962 6 mm 400 mm 40 mm Pezzo
10740143 9.5 mm 550 mm 60 mm Pezzo
10075991 6 mm 500 mm 50 mm Pezzo
10127991 6 mm 300 mm 40 mm Pezzo
10279841 10 mm 550 mm 70 mm Pezzo
11563252 16 mm 1000 mm (EX) 100 mm Pezzo
10701493 10 mm 650 mm (EX) 70 mm Pezzo
10478401 9.5 mm 750 mm (EX) 60 mm Pezzo
10711683 10 mm 750 mm (EX) 70 mm Pezzo
10620503 12 mm 1000 mm (EX) 80 mm Pezzo
10585682 12 mm 750 mm (EX) 80 mm Pezzo
10351542 9.5 mm 650 mm (EX) 60 mm Pezzo
10762603 12 mm 650 mm (EX) 80 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Codice prodotto. 10779372
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use with shaft guides. The PTFE anchor stir shafts have a stainless-steel core.
PTFE shaft stirrers have a unique, fully molded construction featuring a rotor molded to a fully PTFE-encapsulated steel reinforced drive shaft.
  • Resistenti agli agenti chimici, inerti ed esenti da perdite
  • Semplicità di pulizia
  • No cross contamination
  • Infrangibile
  • Non-scratch
  • °
  • Exposed shaft models (EX) are produced with a stainless steel core with an exposed end for more rigid clamping to the chuck drive
Specifica
Diametro ventola (sistema metrico) 40 mm
Diametro (sistema metrico) albero 8 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Guida agitatore universale
Da utilizzare con (applicazione) Miscelazione
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Quantità 1 ciascuno
Temperatura (sistema metrico) °°
Tipo Elica a vite per agitatore con asta in PTFE
Peso (sistema metrico) 85 g
Materiale PTFE