Learn More
Kartell™ Nastro sigillante in PTFE
Codice prodotto. 15805617
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 m
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15805617 12 m pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15805617 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0105300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.00€
    20.47€ / pezzi 10
    Risparmia 1.53€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per proteggere qualsiasi tipo di filettatura. Il nastro sigillante in PTFE Kartell™ è adatto per l'uso con alimenti.
  • Nastro sigillante resistente in PTFE bianco 
  • Supporto in plastica blu per una facile applicazione
Specifica
Colore Bianco
Da utilizzare con (applicazione) Per proteggere qualsiasi tipo di filettatura
Lunghezza (sistema metrico) 12 m
Quantità Confezione da 5
Larghezza (sistema metrico) 12 mm
Materiale PTFE
Tipo Nastro sigillante