Learn More
Cowie Technology™ PTFE Angled Type Adjustable Rotor Shaft Stirrer
Codice prodotto. 10068201 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) albero:
6 mm
10 mm
12 mm
Diametro ventola (sistema metrico):
40 mm
60 mm
70 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) albero Diametro ventola (sistema metrico) unitSize
10068201 6 mm 40 mm Pezzo
10271802 10 mm 90 mm Pezzo
10503172 10 mm 60 mm Pezzo
10610433 12 mm 70 mm Pezzo
10530862 12 mm 90 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10068201
Spedizione stimata: 16-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cowie Technology™ PTFE Angled Type Adjustable Rotor Shaft Stirrer slides over standard shafts and locks in place to give the most effective stirring patterns.
  • Manufactured from Virgin PTFE materials with FDA and USP Class VI approvals.
  • Chemically Inert
  • Non-Contaminating
  • Usable to 280°C
Specifica
Diametro ventola (sistema metrico) 40 mm
Diametro (sistema metrico) albero 6 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) PTFE Shaft Stirrers
Da utilizzare con (applicazione) Miscelazione
Quantità 1 Each
Temperatura (sistema metrico) °°
Tipo PTFE Shaft Stirrer 4 Blade Adjustable Rotor