Learn More
Bohlender™ PTFE Sheet
Codice prodotto. 10537692
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
1000 x 300mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
10537692 1000 x 300mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10537692 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore S 180306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.84€
    21.33€ / pezzi 1
    Risparmia 5.51€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specifica
Materiale PTFE
Lunghezza (sistema metrico) 1000 mm
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Dimensioni (L x P) 1000 x 300mm
Colore White
Spessore 0.24mm
Quantità 1 Each
Tipo di imballaggio Sheet