Learn More
Wheaton™ PTFE/Silicone Septa
Codice prodotto. 10151372 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
8 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 120
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10151372 18 mm pezzi 100
10033843 20 mm pezzi 100
12373770 8 mm pezzi 120
10210042 15 mm pezzi 100
11724239 13 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10151372 Fornitore Wheaton™ N. del fornitore W240585
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.30€
    253.90€ / pezzi 100
    Risparmia 24.40€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-04-2027
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 18 mm
Materiale PTFE, Silicone
Quantità 100 Pk.
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Septa