Learn More
Fisherbrand™ Manicotto in PTFE, rigido
Da inserire tra i giunti in vetro smerigliato standard per eliminare l'uso di grasso. Il manicotto spesso in PTFE, lunghezza B per l'Europa, è adatto per applicazioni a vuoto spinto.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Descrizione
Made from PTFE with a substantial shoulder for ease of handling and an overall robust construction for repeated use.- Self-release seal to prevent sticking
- Suitable for high vacuum through the use of transverse trapezoidal sealing rings on the contacting surfaces
- Use up to 280°C (540°F)
- Leakage Rate: <1 x 10-4 torr, litre, sec-1
- Eliminates the need for grease
- Sleeves are inert
Specifica
0.5 mm | |
40/38 | |
Confezione da 2 | |
Da -200 a +280 °C |
Previene il blocco, elimina l'utilizzo del grasso | |
Rigido | |
PTFE | |
Giunti in vetro smerigliato |