Learn More
Masterflex™ PTFE Solenoid Electric Valve
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for pressure or vacuum service |
| Temperatura operativa max (sistema metrico) | 70°C |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | 1 Each |
| Tipo | Solenoid Electric Valve |
| Tensione | 24 VDC |