Learn More
Cowie Technology™ Dispositivo di recupero per barretta agitatrice in PTFE
Codice prodotto. 10147561 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150mm
350 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10147561 150mm Pezzo
10579271 350 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10147561
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use to retrieve stir bars from mixing containers. The PTFE stir bar retriever is chemically resistant, inert, and leak-free. Uses Alnico V magnets at its core.
  • Inert and leak-free
  • Molded in pure, FDA-approved PTFE
  • Alnico V magnets
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (applicazione) Rimozione delle ancorette dai vasi
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ancorette in PTFE
Altezza (sistema metrico) 10mm
Diametro (sistema metrico) 10mm
Lunghezza (sistema metrico) 150mm
Quantità 1/Ea.
Tipo &