Learn More
Fisherbrand™ Ancorette in PTFE con perno ad anello
Agitazione costante. Le ancorette di agitazione Fisherbrand™ in PTFE con perno ad anello sono ideali per contenitori con la superficie di fondo irregolare o inusuale.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01980kg
Descrizione
Provides stable stirring action. FisherbrandTM PTFE Stir Bars with Pivot Ring are ideal for containers with uneven or unusual bottom surfaces and shapes.
- Stable, general-purpose magnetic stir bar
- The flat surfaces provide a greater mixing action.
- Autoclavable
Specifica
6 mm | |
Bianco | |
Sì | |
20 mm |
Magnete in Alnico V incapsulato in PTFE, cilindrico con anello centrale | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore | |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Cilindrico, Perno ad anello |