Learn More
- Home
- Products
- Hotplates and Stirrers
- Stirring Bars and Rods
- Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE con perno ad anello
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE con perno ad anello
Codice prodotto. 10018131 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 10018131 | 60 mm | 10 mm | Pezzo |
| 11898862 | 60 mm | 10 mm | pezzi 10 |
| 11888962 | 13 mm | 8 mm | pezzi 10 |
| 12641156 | 50 mm | 8 mm | pezzi 5 |
| 11537812 | 45 mm | 8 mm | pezzi 5 |
| 11888862 | 45 mm | 8 mm | pezzi 10 |
| 12379507 | 15 mm | 4,5 mm | pezzi 5 |
| 16265811 | 70mm | 10mm | pezzi 10 |
| 10373592 | 70mm | 10mm | Pezzo |
| 12661156 | 30 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 12359507 | 12 mm | 6 mm | pezzi 5 |
| 12651156 | 12 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 11517812 | 35 mm | 6 mm | pezzi 5 |
| 11868862 | 35 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 11868962 | 75 mm | 13 mm | pezzi 5 |
| 11527812 | 40 mm | 8 mm | pezzi 5 |
| 11878862 | 40 mm | 8 mm | pezzi 10 |
| 11808972 | 25 mm | 10 mm | pezzi 10 |
| 11507812 | 25 mm | 6 mm | pezzi 5 |
| 11848862 | 25 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 11838862 | 20 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 11597802 | 20 mm | 6 mm | pezzi 5 |
| 11898962 | 15 mm | 8 mm | pezzi 10 |
| 11587802 | 12 mm | 4,5 mm | pezzi 5 |
| 11818862 | 12 mm | 4,5 mm | pezzi 10 |
| 11808862 | 8 mm | 3 mm | pezzi 10 |
| 12349507 | 8 mm | 3 mm | pezzi 5 |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Descrizione
Provides stable stirring action. FisherbrandTM PTFE Stir Bars with Pivot Ring are ideal for containers with uneven or unusual bottom surfaces and shapes.
- Ancoretta per agitatore magnetico, stabile, per impieghi generici
- The flat surfaces provide a greater mixing action.
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | PTFE encapsulated Alnico V magnet core; Cylindrical with Pivot Ring |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Forma | Cilindrico, Perno ad anello |