Specifications
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | PTFE encapsulated Alnico V magnet core; Cylindrical with Pivot Ring |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Rivestimento | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Forma | Cilindrico, Perno ad anello |
| Tipo | Ancorette di agitazione in PTFE, perno ad anello |