Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE con perno ad anello
Codice prodotto. 11888862 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
8 mm
12 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70mm
75 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10mm
10 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11888862 45 mm 8 mm pezzi 10
10018131 60 mm 10 mm Pezzo
11898862 60 mm 10 mm pezzi 10
11888962 13 mm 8 mm pezzi 10
12641156 50 mm 8 mm pezzi 5
11537812 45 mm 8 mm pezzi 5
12379507 15 mm 4,5 mm pezzi 5
16265811 70mm 10mm pezzi 10
10373592 70mm 10mm Pezzo
12661156 30 mm 6 mm pezzi 10
12359507 12 mm 6 mm pezzi 5
12651156 12 mm 6 mm pezzi 10
11517812 35 mm 6 mm pezzi 5
11868862 35 mm 6 mm pezzi 10
11868962 75 mm 13 mm pezzi 5
11527812 40 mm 8 mm pezzi 5
11878862 40 mm 8 mm pezzi 10
11808972 25 mm 10 mm pezzi 10
11507812 25 mm 6 mm pezzi 5
11848862 25 mm 6 mm pezzi 10
11838862 20 mm 6 mm pezzi 10
11597802 20 mm 6 mm pezzi 5
11898962 15 mm 8 mm pezzi 10
11587802 12 mm 4,5 mm pezzi 5
11818862 12 mm 4,5 mm pezzi 10
11808862 8 mm 3 mm pezzi 10
12349507 8 mm 3 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Codice prodotto. 11888862
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Agitazione costante. Le ancorette di agitazione Fisherbrand™ in PTFE con perno ad anello sono ideali per contenitori con la superficie di fondo irregolare o inusuale.
Provides stable stirring action. FisherbrandTM PTFE Stir Bars with Pivot Ring are ideal for containers with uneven or unusual bottom surfaces and shapes.
  • Ancoretta per agitatore magnetico, stabile, per impieghi generici
  • The flat surfaces provide a greater mixing action.
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Autoclavabile Sì
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione PTFE encapsulated Alnico V magnet core; Cylindrical with Pivot Ring
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 45 mm
Forma Cilindrico, Perno ad anello