Learn More
- Home
- Products
- Hotplates and Stirrers
- Stirring Bars and Rods
- Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE con perno ad anello
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE con perno ad anello
Codice prodotto. 11898862 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
8 mm
12 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70mm
75 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10mm
10 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
27 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11898862 | 60 mm | 10 mm | pezzi 10 |
| 10018131 | 60 mm | 10 mm | Pezzo |
| 11888962 | 13 mm | 8 mm | pezzi 10 |
| 12641156 | 50 mm | 8 mm | pezzi 5 |
| 11537812 | 45 mm | 8 mm | pezzi 5 |
| 11888862 | 45 mm | 8 mm | pezzi 10 |
| 12379507 | 15 mm | 4,5 mm | pezzi 5 |
| 16265811 | 70mm | 10mm | pezzi 10 |
| 10373592 | 70mm | 10mm | Pezzo |
| 12661156 | 30 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 12359507 | 12 mm | 6 mm | pezzi 5 |
| 12651156 | 12 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 11517812 | 35 mm | 6 mm | pezzi 5 |
| 11868862 | 35 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 11868962 | 75 mm | 13 mm | pezzi 5 |
| 11527812 | 40 mm | 8 mm | pezzi 5 |
| 11878862 | 40 mm | 8 mm | pezzi 10 |
| 11808972 | 25 mm | 10 mm | pezzi 10 |
| 11507812 | 25 mm | 6 mm | pezzi 5 |
| 11848862 | 25 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 11838862 | 20 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 11597802 | 20 mm | 6 mm | pezzi 5 |
| 11898962 | 15 mm | 8 mm | pezzi 10 |
| 11587802 | 12 mm | 4,5 mm | pezzi 5 |
| 11818862 | 12 mm | 4,5 mm | pezzi 10 |
| 11808862 | 8 mm | 3 mm | pezzi 10 |
| 12349507 | 8 mm | 3 mm | pezzi 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Codice prodotto.
11898862
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | PTFE encapsulated Alnico V magnet core; Cylindrical with Pivot Ring |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Forma | Cilindrico, Perno ad anello |